Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sphingosine-1-phosphate
Code produit. 15437829
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26993-30-6
Formule moléculaire C18H38NO5P
Synonyme D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Poids de la formule 379.47
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit Sphingosine-1-phosphate
Forme Poudre
Clé InChI DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
Nom IUPAC {[(2S,3R,4E)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl]oxy}phosphonic acid
Poids moléculaire (g/mol) 379.48