Learn More
Cole-Parmer™ Polycarbonat-Fläschchen-Set mittlerer Größe
Dieses mittelgroße Mahlfläschchen hat eine Probenkapazität von bis zu 25 ml (1 - 40 g). Endstopfen und Schlagkörper aus Edelstahl, Mittelzylinder aus Polycarbonat.
Marke:  Cole-Parmer™ 6885-SSP
Artikelnummer. 15380482
  • 1035.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 28-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Mahlen einer Probe pro Durchgang im großen Tiefkühlgerät/Mill™ bei Verwendung des mittelgroßen Mahlfläschchen-Adapters 6886.
  • Probenmahlkapazität 3 g – 25 g
  • Ideal zum Mahlen von weichem pflanzlichem und tierischem Gewebe und eliminiert Metallkontamination.
  • Hält Flüssigstickstofftemperaturen stand.
  • Geschlossene Mahlfläschchen verhindern eine Kreuzkontamination der Probe, halten flüchtige Substanzen zurück und dämmen gefährliche bzw. kritische Proben ein.
  • Der durchsichtige Mittelzylinder aus Kunststoff ermöglicht eine Sichtprüfung des Mahlvorgangs.
  • Die Mittelzylinder aus Polycarbonat sind Einwegprodukte.
  • Endstopfen aus Polycarbonat, Impaktor und Mittelzylinder können mit heißem Wasser bzw. Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
  • Kompatibel mit dem großen Extractor/Fläschchenöffner 6804 in Verbindung mit dem mittelgroßen Mahlfläschchen-Adapter 6884.
Spezifikation
Spezifikation
0,006 bis 0,05 lb.
Zum Mahlen von Weichgewebe ohne Metallkontamination
Polycarbonat
25 ml (0,85 oz.)
6870 Gefriergerät/Mühle
3 bis 25 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt