Learn More
Spermine synthase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | Spermine synthase |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16875404
|
Proteintech
15979-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16865404
|
Proteintech
15979-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Catalyzes the production of spermine from spermidine and decarboxylated S-adenosylmethionine (dcSAM).Spécification
Spermine synthase | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P52788, P97355 | |
20603, 363469, 6611 | |
Spermine synthase Fusion Protein Ag8767 | |
Primary | |
-20°C | |
SMS |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MRSR, SMS, Spermine synthase, SPMSY, SpS | |
Sms | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |