Learn More
Dichlorhydrate de spectinomycine, 96,4 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11454371 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 22189-32-8
Formule moléculaire C14H36Cl2N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 495.34
Numéro MDL MFCD00150886
Clé InChI DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Synonyme U18409AE, Actinospectacin
CID PubChem 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Nom IUPAC dihydrogène (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-méthyl-11,13-bis(méthylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tétradcan-7-one dichlorure pentahydraté
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Spectinomycin dihydrochloride
Type Spectinomycin Dihydrochloride
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 0.964
Poids de la formule 495.36