Learn More
Wheaton™ Sachet d’échantillonnage avec pochette pour documents, ordinaire
Sachet d’échantillonnage idéal pour un transport sûr des échantillons de patients.
Marque:  Wheaton™ 370170
137.75 EUR valable jusqu'au 2025-08-31
Utilisez le code promo "24124" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16414989
  • 145.00€ / 1000 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 07-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Transfert sûr des échantillons
  • Pour le transport d’échantillons et de documents cliniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Oui
Pochette pour documents, ordinaire
Non stérile
50
Sachet d’échantillonnage
Bouchon adhésif
Transport d’échantillons et de documents cliniques
PEBD
1000
150 x 220 mm