Learn More
Bel-Art™ Système d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™
Pelles en plastique PS très résistantes aux chocs avec couvercles transparents amovibles à clipser
Marque: Bel-Art™ H36924-0010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Manche long permettant d’éloigner la main de l’échantillon afin de réduire le risque de contamination
- Pour l’échantillonnage stérile en une étape de matériaux secs ou sous forme de suspension épaisse
- Manches extra-longs protégeant les mains
- Pelle avec couvercle, à l’intérieur d’un sachet en plastique
- Languette de verrouillage permettant de sceller l’échantillon
- Possibilité d’inscrire sur le couvercle les informations relatives à l’échantillon afin de faciliter l’identification
Spécification
Système d’échantillonnage par pelle | |
Non autoclavable | |
Extra long | |
125 mL | |
blanc | |
Conçues pour l’échantillonnage stérile en une étape de matériaux secs ou sous forme de boue | |
1,31 in | |
8,68 in | |
22,1 cm | |
2 po |
Polystyrène | |
Couvercle à clipser détachable transparent avec joint à languette de verrouillage, certificat de processus de stérilisation | |
4 oz | |
Stérile | |
FDA | |
10/Bte | |
3,3 cm | |
3,12 in | |
9,4 cm | |
5,1 cm |