Learn More
Bel-Art™ Système d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™
Pelles en plastique PS très résistantes aux chocs avec couvercles transparents amovibles à clipser
Marque:  Bel-Art™ H36922-0010
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15580132
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Manche long permettant d’éloigner la main de l’échantillon afin de réduire le risque de contamination
  • Pour l’échantillonnage stérile en une étape de matériaux secs ou sous forme de suspension épaisse
  • Manches extra-longs protégeant les mains
  • Pelle avec couvercle, à l’intérieur d’un sachet en plastique
  • Languette de verrouillage permettant de sceller l’échantillon
  • Possibilité d’inscrire sur le couvercle les informations relatives à l’échantillon afin de faciliter l’identification
Spécification
Spécification
Système d’échantillonnage par pelle
Non autoclavable
Extra long
60 mL
blanc
Conçues pour l’échantillonnage stérile en une étape de matériaux secs ou sous forme de boue
1,125 in
8,062 in
20,5 cm
1,625 in
Polystyrène
Couvercle à clipser détachable transparent avec joint à languette de verrouillage, certificat de processus de stérilisation
2 oz
Stérile
FDA
10/Bte
2,9 cm
3,06 in
7,8 cm
4,1 cm