Learn More
Bel Art™ Rack de grande taille SP Scienceware™ Poxygrid™
Racks pour tubes à essai à fil extra-longs pour travailler avec des tubes à essai en grande quantité
Marque: Bel Art™ F18786-0750
46.81 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Racks en fil métallique recouvert d’époxy de haute qualité
- Fil d’acier recouvert d’époxy résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes (13 à 16 mm) | |
180 | |
3 niveaux | |
Non stérile | |
1/boîte | |
38.6 x 18.3 x 6.4 cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 po) |
9 x 20 | |
Blue | |
Acier recouvert d’époxy | |
Rectangle | |
Oui, si vide | |
Tubes de 13 à 16 mm | |
-223°C à +121°C | |
16 mm |