Learn More
Bel-Art™ Flacons à col large en PP type Mason SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
946 ml
1900 ml
3800 ml
7600 ml
Diamètre (métrique):
81 mm
100 mm
125 mm
149 mm
188 mm
Hauteur (métrique):
135 mm
178 mm
213 mm
286 mm
334 mm
Description
- Conception en PP à paroi épaisse, extrêmement résistante aux chocs, idéale pour l’échantillonnage des déchets industriels, le stockage à long terme et l’utilisation en laboratoire
- Translucide et résistant aux produits chimiques
- Bouchon à vis en PP doté d’ergots de préhension moulés pour faciliter le tournage et bague d’étanchéité en silicone amovible
- Cols à filetage G standard de 70 mm
- Autoclavable à 121°C (250°F), desserrer le bouchon lors de l’autoclavage
Spécification
Spécification
Capacité | 256 oz., 7600 ml |
Capacité (métrique) | 7600 ml |
Capacité (impériale) | 256 oz |
Couleur | Translucide |
Matériau | Polypropylène |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Translucide |
Finition de col | 53-415 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Afficher plus |