Learn More
Bel-Art™ Lames de broyeur SP Scienceware™ Micro-Mill™
Lames de rechange pour broyeur MicroMill
Marque: Bel-Art™ H37257-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
Lames en acier inox ou à surface dure
Zertifizierungen
Marquage CE
Spezifikation
Lame de rechange | |
Broyeur MicroMill | |
12000 tr/min |
Idéal pour le traitement des minéraux, des produits pharmaceutiques, des mélanges de pigments et d’autres échantillons solides | |
Acier inoxydable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur