Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres électroniques SP Scienceware™ étalonnés avec sonde en acier inox :-50°/+200°C (-58°/+392°F)
Surveillez la température des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits chimiques, du sang et des produits sanguins, des produits alimentaires, etc., grâce à ces thermomètres numériques haute précision dotés de sondes résistant aux produits chimiques.
73.80€
Spécification
Points d’étalonnage | 0°, 100°C |
---|---|
Certifications/Conformité | Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE |
À utiliser avec (application) | Étalonnage et vérification de la température ; utilisé lorsque des sondes résistantes aux produits chimiques sont nécessaires |
Comprend | Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) |
Type de sonde | Acier inoxydable |
Requires: Pile AAA
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de sonde | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de sonde | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17570926
|
H-B Instrument™
B60900-0400 |
125 mm | 1.5 m |
73.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Sondes de 4,9 po de longueur avec revêtement
- Fonctions : enregistrement de 10 événements, mesure des températures min/max et alarmes
- Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
- Testé et étalonné dans un laboratoire agréé A2LA (Cert #2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
- Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testés et étalonnés dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B', avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST, sérialisés individuellement
Spécification
0°, 100°C | |
Étalonnage et vérification de la température ; utilisé lorsque des sondes résistantes aux produits chimiques sont nécessaires | |
Acier inoxydable | |
200°C | |
-50°C à +200°C |
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE | |
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) | |
0,1°C / °C | |
-50°C | |
Oui |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.