Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solvant bleu 38
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
41.65€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1328-51-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H14CuN8Na2O6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 780.16 |
Numéro MDL | MFCD00071424 |
Clé InChI | DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 92030797 |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418356
|
Thermo Scientific Chemicals
A15395.14 |
25 g |
41.65€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428356
|
Thermo Scientific Chemicals
A15395.22 |
100 g |
137.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Solvent Blue 38 is commonly utilized in microscopy to detect demyelination in the central nervous system. It is used as a myelin-sheath stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe solvant bleu 38 est couramment utilisé en microscopie pour détecter la démyélinisation dans le système nerveux central. Il est utilisé comme coloration de myéline-gaine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et dans le méthanol (1 mg/ml).
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
1328-51-4 | |
780.16 | |
DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2] |
C32H14CuN8Na2O6S2 | |
MFCD00071424 | |
92030797 |
Spécification
Fast Blue | |
1328-51-4 | |
MFCD00071424 | |
DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L | |
780.16 |
∼235°C (decomposition) | |
C32H14CuN8Na2O6S2 | |
Soluble in water (partly),and methanol (1mg/ml). | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2] | |
92030797 |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 215-523-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante