Learn More
Capsules de tampon, pH 4,00, rouge, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
50 Capsules
Conditionnement:
50 pièces
Description
Ces capsules tampons de pH répondent aux mêmes critères de qualité que les solutions tampons prêtes à l’emploi pour garantir des mesures du pH fiables et reproductibles, ainsi que la commodité et les économies de la forme en capsules.
- Bouchons à code couleur pour une identification facile
- Facile à utiliser—se dissous rapidement dans 100 ml d’eau distillée
- Facile à stocker et à transporter avec une durée de conservation prolongée
- Précision de ±0,02 unités de pH
- Traçabilité SRM pour NIST
- Conforme à la norme ISO 9001:2008
- Agréé ISO 17025
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Certificat d’analyse | Yes |
Densité | 1g/cm3 |
pH | 4.00 ±0.02 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 50 Capsules |
Odeur | Inodore |
Traçabilité au NIST | Oui |
Informations sur la solubilité | Miscibilité avec l’eau : Soluble |