Learn More
Thiosulfate de sodium 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10526622
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Réactif de laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
Nom IUPAC sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Quantité 1 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Conditionnement Flacon en plastique