Learn More
Thiosulfate de sodium, 0,005 M, Chem-Lab
Code produit. 11979587
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisé comme titrant redox en iodométrie pour la détermination du chlore TMAR selon SERES. Le thiosulfate de sodium, 0,005 M, Chem-Lab est une solution de 1,241 g de Na2S2O3·5H2O pour 1 L de H2O. Il s’agit d’un composé inorganique dont la durée de conservation est excellente.
L’anion thiosulfate réagit stœchiométriquement avec l’iode en solution aqueuse. En raison de la nature quantitative de cette réaction, le thiosulfate de sodium est utilisé comme titrant redox dans l’analyse volumétrique et est un composant des expériences d’horloge à iode. Il permet de mesurer la teneur en oxygène de l’eau et d’estimer la concentration de certains composés en solution (peroxyde d’hydrogène, chlore). Il a également de nombreuses utilisations médicinales.
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Point de fusion 48.3°C
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane ; disodique ; pentahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Poids de la formule 248.18g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005mol/L
Densité 1.00g/mL