Learn More
Sulfate de sodium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Sulfite |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Forme physique | Anhydrous |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | Na2SO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 126.04g/mol |
Pourcentage de pureté | 98 to 100% (iodometric) |
Qualité | puriss. p.a. |