Learn More
Étalon de sodium pour ICP, 10 000μ g/ml dans5 % de HCI , SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Na | 10 000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Standard |
CAS | 7440-23-5, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Quantité | 500 mL |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
Formule moléculaire | Na |
Numéro MDL | MFCD00085307 |
Technique | AA, ICP |
Clé InChI | KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Na] |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- 10,000
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire