Learn More
Pyrophosphate de sodium décahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144423 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Identifiants chimiques
CAS 13472-36-1
Formule moléculaire Na4O7P2·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 446.05
Numéro MDL MFCD00149200
Clé InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
CID PubChem 3084150
Nom IUPAC tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 93.8°C
Nom chimique ou matériau Sodium pyrophosphate decahydrate
Point de fusion 80.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na4P2O7·10H2O
Merck Index 10,9063
Informations sur la solubilité Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol
Poids de la formule 446.05
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.82
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium pyrophosphatedecahydrate