Learn More
Phosphite de sodium dibasique pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4813662 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13517-23-2 | HNa2O35H2O | 216.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13517-23-2
Formule moléculaire HNa2O35H2O
Poids moléculaire (g/mol) 216.02
Synonyme sodium phosphite dibasic pentahydrate, di-sodium hydrogen phosphite, di-sodium hydrogen phosphite pentahydrate, disodium pentahydrate hydrogen phosphite, 2na.ho3p.5h2o, di-sodiumhydrogenphosphitepentahydrate, disodium hydrogenphosphite pentahydrate, etidronate disodium related compound a, united states pharmacopeia usp reference standard
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphite dibasic pentahydrate
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Merck Index 15,8793
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 216.02
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre