missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Peroxyde de sodium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Peroxide |
Note relative au nom | Reag. ISO |
Quantité | 1 kg |
Numéro UN | 1504 |
Poids de la formule | 77.98g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥95% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu