missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peroxyde de sodium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™

Code produit. 15603440 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥ 95 %

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1313-60-6
Formule moléculaire Na2O2
Poids moléculaire (g/mol) 77.978
Numéro MDL MFCD00003497
Clé InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
CID PubChem 14803
Nom IUPAC peroxyde de sodium
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium Peroxide
Note relative au nom Reag. ISO
Quantité 6 x 1 kg
Numéro UN UN1504
Poids de la formule 77.98
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité ACS/certifié pur
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis