Learn More
Perchlorate de sodium monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-07-3 | ClH2NaO5 | 140.45 g/mol
47.55€ - 557.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH2NaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.45 |
Numéro MDL | MFCD00149164 |
Clé InChI | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate |
CID PubChem | 516899 |
Nom IUPAC | perchlorate de sodium hydraté |
SMILES | O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453584
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11243.30 |
250 g |
47.55€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443584
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11243.0B |
1000 g |
142.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463584
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11243.0I |
5000 g |
557.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium perchlorate, monohydrate is a chaotropic agent used in standard DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It is widely utilized as a deproteinization agent during nucleic acid synthesis. A bit of modern commercial explosives products may contain sodium perchlorate, ammonium perchlorate, or potassium perchlorate as a chemical sensitizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe perchlorate de sodium, monohydraté, est un agent chaotropique utilisé dans les réactions standard d‘extraction et d‘hybridation d‘ADN en biologie moléculaire. Il est largement utilisé comme agent de déprotéinisation pendant la synthèse des acides nucléiques. Certains produits explosifs commerciaux modernes peuvent contenir du perchlorate de sodium, du perchlorate d‘ammonium ou du perchlorate de potassium comme agent sensibilisant chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
C‘est un solide hygroscopique. Stocker dans une atmosphère inerte et garder à l‘écart des sources d‘inflammation.
Identifiants chimiques
7791-07-3 | |
140.45 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
516899 | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
ClH2NaO5 | |
MFCD00149164 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
perchlorate de sodium hydraté |
Spécification
Sodium perchlorate monohydrate | |
7791-07-3 | |
MFCD00149164 | |
14,8653 | |
Soluble in water. | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] | |
140.45 | |
140.48 (122.46 Anhydrous) | |
Odorless | |
2.02 |
130°C (decomposition) | |
ClH2NaO5 | |
UN1502 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
perchlorate de sodium hydraté | |
516899 | |
≥97% | |
Hygroscopic |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H271-H302
Peut provoquer un incendie ou une explosion
comburant puissant.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P305+P351+P338-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATE DE SODIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-511-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SC9850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Sodium perchlorate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium perchlorate monohydrate