Learn More
Oxyde de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304247
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1313-59-3 | Na2O | 61.979 g/mol
Sodium oxide is used in chemical manufacturing, ceramics and glasses. Ethylbenzene dehydrogenation and carbon dioxide shift-reaction occurs using a sodium oxide/alumina catalyst. It is employed as catalyzing gasification of CO2 on carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-59-3
Formule moléculaire Na2O
Poids moléculaire (g/mol) 61.979
Numéro MDL MFCD00046201
Clé InChI KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o
CID PubChem 73971
Nom IUPAC Disodium ; oxygène(2-)
SMILES [O-2].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium oxide
Point de fusion >400°C (decomposition)
Forme physique Billes
Quantité 25 g
Numéro UN UN1825
Merck Index 14,8651
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 61.98
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 2.27 g/mL