Learn More
Métavanadate de sodium, généralement 96 %, V 38 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356108
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13718-26-8 | NaO3V | 121.93 g/mol
Sodium metavanadate is used as an analytical reagent and mordant. It is also found to be useful in the photography industry and the pharmaceutical industry. In addition to this, it is used in the making of vanadium alloy and vanadium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 13718-26-8
Formule moléculaire NaO3V
Poids moléculaire (g/mol) 121.93
Numéro MDL MFCD00011125
Clé InChI CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
CID PubChem 4148882
ChEBI CHEBI:75221
SMILES [Na+].[O-][V](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metavanadate
Point de fusion 630°C
Note relative au nom V 38% min.
Couleur Blanc
Forme physique Morceaux et poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage Typically 96%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC dioxo(oxydo)vanadium de sodium
Poids de la formule 121.93
Odeur Odorless
Aspect Off-white to light orange powder