Learn More
Lingot de sodium, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407904
Click to view available options
Quantité:
450 g
5 x 450 g
Conditionnement:
2250g
450g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Product meets ACS specifications
Aspect Silver Gray ingot
Densité 0.968g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Quantité 450 g
Qualité ACS
Odeur Odorless
Tension de vapeur 1.59 hPa (1mm Hg)
Forme Ingot
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium ingot
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium