Learn More
Monohydrate d’hypophosphite de sodium, puriss. p.a., réac. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7073747 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
50kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 10039-56-2
Formule moléculaire H4NaO3P
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD06252379
Clé InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
CID PubChem 23708894
Nom IUPAC sodium hydrate phosphinate
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hypophosphite Monohydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 100 g
Formule linéaire NaH2PO2 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 105.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.