missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hypophosphite de sodium monohydraté, +97 %, eau environ 12-17 %, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. p-7232608
500 g, 500g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2500 g
missing translation for 'unitSize'
2500g
500g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy

CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105.99 g/mol

L’hypophosphite de sodium monohydraté est utilisé comme agent de nickelage chimique et agent de traitement de l’eau. Il est également utilisé dans le secteur du pétrole. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire. Par ailleurs, il réduit les ions nickel en solution en nickel métallique sur les substrats métalliques et plastiques.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 10039-56-2
Formule moléculaire H4NaO3P
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD06252379
Clé InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium phosphinite monohydrate;
Nom IUPAC hydrate de sodium oxophosphinite
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O

Specifications

Forme physique Solide
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté ≥97%
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Hypophosphite de sodium monohydraté, +97 %, eau environ 12-17 %, Thermo Scientific Chemicals >

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.