Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, 0,5 M de NaOH (0,5 N), Honeywell Fluka
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2L
500mL
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide solution |
Note relative au nom | Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N) |
Point d’ébullition | >100°C |
% min. CAS | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000%, <2.0000% |
Formule linéaire | NaOH |
Concentration | 0.5 M NaOH (0.5N) |
Numéro UN | UN1824 |
Densité | 1.02 g/mL at 25 °C |
Quantité | 500 mL |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Sodium hydroxide solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: hydroxyde de sodium