Learn More
Hydroxyde de sodium monohydraté, 99,996 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359667
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12179-02-1 | H3NaO2 | 58.01 g/mol
Sodium hydroxide monohydrate is used as an acid neutralizer. It is a strong base widely used in the chemical industry to drive chemical reactions. It finds application as a neutralizing agent in the petroleum refining industry, as paint stripper and an analytical reagent in laboratories to measure the concentration of acids by titration. It is involved in soap production, alumina production by Bayer process, paper industry. It plays an important role as a catalyst for the transesterification of methanol and triglycerides in order to prepare biodiesel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 12179-02-1
Formule moléculaire H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 58.01
Numéro MDL MFCD00149229
Clé InChI JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
CID PubChem 23719242
SMILES O.[OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide monohydrate
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 318.4°C
Plage de pourcentage du dosage 99.996% (metals basis)
Densité 2.13 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Quantité 25 g
Nom IUPAC Sodium ; hydroxyde ; hydrate
Poids de la formule 58.01 (40.00 Anhydrous)
Odeur Odorless
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide monohydrate