Learn More
Hydroxyde de sodium, BAKER, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Description
Des produits chimiques de qualité destinés à une utilisation en laboratoire, à la synthèse organique et à la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CG).
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 1390°C |
Point de fusion | 319°C |
Notes de qualité de la pureté | Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs |
Plage de pourcentage du dosage | 97.0–100.5% |
Densité | 2.13g/cm3 at 20°C |
Informations sur la solubilité | In water: 420g/L at 20°C |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 39.997g/mol |
Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Product Content Correction
Product Title
Hydroxyde de sodium, BAKER, J.T. Baker™ >