Learn More
Hexachloroplatine(IV) de sodium hexahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371688
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À utiliser en tant que catalyseur
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19583-77-8
Formule moléculaire Cl6H12Na2O6Pt
Poids moléculaire (g/mol) 561.85
Numéro MDL MFCD00149172
Clé InChI XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
Synonyme sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
CID PubChem 24846071
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Point de fusion 110°C-6H2O
Couleur Orange
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether.
Nom IUPAC Disodium ; hexachloroplatine(2-) ; hexahydrate
Poids de la formule 561.88 (453.79 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect Orange powder
Densité 2.5