Learn More
Formate de sodium, qualité ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407886
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Reducing agent, buffering agent, complexing agent, Noble metal precipitantSodium formate is used in analytical chemistry to precipitate noble metals. It is used for tanning leather, for dyeing and printing fabrics. It acts as an electroplating agent, an acidulant in the textile industry, a reducing agent, a mordant, a complexing agent. Further, it is used in photographic fixing baths. In addition, it is used as a buffering agent for strong mineral acids and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
Numéro MDL MFCD00013101
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC formiate de sodium
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium formate
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 259°C to 262°C
Densité 1.92 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 500 g
Beilstein 3595134
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol. Slightly soluble in alcoholSoluble in water,alcohol,glycerol and formic acid. Insoluble in ether.
Poids de la formule 68.01
Qualité Réactif ACS
Forme physique Cristalline