Learn More
Sulfate de dodécyle de sodium, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
Marque: Avantor J.T.Baker 4095-04
Quantité | 100 g |
---|---|
Conditionnement | Flacon poly |
Description
- Pour l’électrophorèse et la solubilisation des protéines
Identifiants chimiques
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
SDS | |
CHEBI:8984 |
Spécification
Sodium Dodecyl Sulfate | |
100 g | |
Flacon poly | |
C12H25NaO4S | |
SDS | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
Bioréactif ultra-pur |
151-21-3 | |
170.00°C | |
1L = 0.40kg | |
MFCD00036175 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium dodecyl sulfate | |
3423265 | |
288.38 |
Safety and Handling
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.