Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
46.10€ - 469.00€
Identifiants chimiques
CAS | 151-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H25NaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.38 |
Numéro MDL | MFCD00036175 |
Clé InChI | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt |
CID PubChem | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15865168
|
Thermo Scientific
J18220.36 |
500 g | Flacon en plastique | N/A | |||||
15865308
|
Thermo Scientific
J18220.A1 |
1 kg | Flacon en plastique |
118.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15875308
|
Thermo Scientific
J18220.A7 |
5 kg | Carton |
469.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt | |
CHEBI:8984 |
Spécification
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) | |
Poudre cristalline | |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
3599286 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; dodécylsulfate | |
3423265 | |
288.38 |
151-21-3 | |
∼206°C | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
UN2926 | |
Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
≥95% |
Safety and Handling
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 205-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WT1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante