Learn More
Sodium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15697110 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
25 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1,465°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%
% max. CAS ≤100.0000%
Quantité 12 kg
Formule linéaire NaCl
Beilstein 3534976
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.160 g/cm3