Learn More
Sodium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
25 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1,465°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
Point de fusion | 801°C (literature) |
Note relative au nom | Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99% |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | NaCl |
Beilstein | 3534976 |
Nom IUPAC | sodium chloride |
Poids de la formule | 58.44 |
Afficher plus |