missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™

Code produit. 15607120 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
25 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99%

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]

Spécification

Point d’ébullition 1,465°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%
% max. CAS ≤100.0000%
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaCl
Beilstein 3534976
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.160 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis