Learn More
Sodium Carbonate, ACS Reagent (primary standard), Honeywell™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Carbonate |
CAS | 497-19-8 |
Forme physique | Anhydrous |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | CNa2O3 |
Formule linéaire | Na2CO3 |
Numéro MDL | MFCD00003494 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4154566 |
Synonyme | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
Afficher plus |