Learn More
Bromure de sodium, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15558144
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bromide
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Nom IUPAC bromure de sodium
Poids de la formule 102.89
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 3.21kg