Learn More
Bromate de sodium, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407863
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-38-0 | BrNaO3 | 150.891 g/mol
Sodium bromate is used as an oxidant to convert tetrahydropyranyl ethers to carbonyl compounds. It acts as an analytical reagent. It is also used for dissolving gold from its ores, boiler cleaning, oxidation of sulfur and vat dyes. Further, it is used in hair treatment formulations as a hair-permanent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7789-38-0
Formule moléculaire BrNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 150.891
Numéro MDL MFCD00003476
Clé InChI XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
CID PubChem 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Nom IUPAC bromate de sodium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bromate
Point de fusion 381°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.5 parts in cold water,1.1 part in boiling water)Soluble in water and ammonia. Insoluble in ethanol,acetone and ether.
Poids de la formule 150.9
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.594
Aspect White crystalline
Densité 3.34 g/cm3