Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de sodium, + de 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3737342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070-89-9
Formule moléculaire C6H18NNaSi2
Poids moléculaire (g/mol) 183.38
Numéro MDL MFCD00009835
Clé InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
CID PubChem 2724254
Nom IUPAC sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Point de fusion 171°C to 175°C
Couleur Jaune à beige
Densité .916g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NNa
Quantité 5 g
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 183.38
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .