Learn More
Azoture de sodium, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
49.25€ - 299.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26628-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | N3Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 65.011 |
Numéro MDL | MFCD00003536 |
Clé InChI | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
CID PubChem | 33557 |
ChEBI | CHEBI:278547 |
Nom IUPAC | sodium ; azoture |
SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15835188
|
Thermo Scientific
J21610.22 |
100 g | Flacon en plastique | N/A | |||||
15845188
|
Thermo Scientific
J21610.36 |
500 g | Flacon en plastique |
146.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15895328
|
Thermo Scientific
J21610.A1 |
1 kg | Flacon en plastique |
299.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
26628-22-8 | |
65.011 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
33557 | |
sodium ; azoture |
N3Na | |
MFCD00003536 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
CHEBI:278547 | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Spécification
Sodium Azide | |
26628-22-8 | |
N3Na | |
UN1687 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; azoture | |
33557 | |
65.01 | |
1.846 |
∼275°C (decomposition) | |
Poudre cristalline | |
MFCD00003536 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] | |
65.011 | |
CHEBI:278547 | |
≥99% | |
1.846 |
Safety and Handling
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 247-852-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VY8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante