Learn More
Natriumacetathydrat, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog No. 11368828
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 41484-91-7 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium acetate hydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 41484-91-7
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00071557
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid
PubChem CID 23681166
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate hydrate
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9985%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.(726g/L)at 0 C.
IUPAC-Name Natrium; Acetat; Trihydrat
Formelmasse 82.03 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White crystals
Dichte 1.45
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt