Learn More
Acétate de sodium hydraté, 99,9985 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11358828
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 41484-91-7 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium acetate hydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 41484-91-7
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00071557
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid
CID PubChem 23681166
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate hydrate
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9985%
Informations sur la solubilité Soluble in water.(726g/L)at 0 C.
Nom IUPAC acétate de sodium hydraté
Poids de la formule 82.03 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White crystals
Densité 1.45