Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope en verre sodocalcique non enduites
Utilisez les lames de microscope Marienfeld Superior™ pour les recherches microscopiques et la préparation et l’archivage des échantillons.
Marque:  Marienfeld Superior™ 1000412
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10799582
  • 239.94€ / 2500 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Lames de microscope mouillables à puits
  • Fabriquées en verre sodocalcique de classe hydrolytique trois
  • Conforme à la norme DIN ISO 8037/1
  • Pré-nettoyé, prêt à l’emploi, autoclavable
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive DIV 98/79/CE, avec marquage CE, date de péremption recommandée et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Spécification
76 mm
2500
90°, rodé
Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique
1 mm
Marquage CE, DIN ISO 8037/1
50 pièces dans une boîte
26 mm
50
Non
Oui
Lame de microscope
Lames de microscope
76 x 26 mm