Learn More
SOCS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66797-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16829005
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The SOCS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOCS3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SOCS3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
SOCS3
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
1G2B12
Unconjugated
20 μL
9021