Learn More
SLC17A9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 26731-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16805115
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Involved in vesicular storage and exocytosis of ATP. May accumulate ATP and other nucleotides in secretory vesicles such as adrenal chromaffin granules and synaptic vesicles.
Spécification
Spécification
SLC17A9
Polyclonal
Unconjugated
SLC17A9
C20orf59, SLC17A9, Vesicular nucleotide transporter, VNUT
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
228993, 63910
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VCL5, Q9BYT1
SLC17A9
SLC17A9 Fusion Protein Ag24970
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales