Learn More
SLC16A12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20553-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16890105
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The antibody is specific to SLC16A12.
This gene encodes a transmembrane transporter that likely plays a role in monocarboxylic acid transport. A mutation in this gene has been associated with juvenile cataracts with microcornea and renal glucosuria.
Spécification
Spécification
SLC16A12
Polyclonal
Unconjugated
SLC16A12
CJMG, MCT 12, MCT12, Monocarboxylate transporter 12, SLC16A12
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
240638, 309525, 387700
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6ZSM3, Q8BGC3
SLC16A12
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales