Learn More
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated)
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with this selective medium.
299.00€
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : NMKL.
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10462643
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
CM0377B
500 g
299.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated). Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2, 3. The medium is very selective for enterococci and, when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4, 5.
The detection and enumeration of enterococci is of primary importance for food hygiene monitoring and microbial quality of water and food.
The Environment Agency 'Microbiology of Drinking Water 2002'6 recommend the use of Slanetz and Bartley medium for the enumeration of enterococci in water supplies, as does ISO in the standard for water quality7. Food samples can be examined for enterococci by the method suggested by the Nordic Committee of Food Analysis3.
  • Easy-to-read: due to the reduction of tetrazolium chloride in the medium the enterococci form dark red/ maroon colonies.
  • Selective: sodium azide in the medium is selective against Gram-negative organisms.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
Spécification
Spécification
Référence industrielle : NMKL.
Poudre
Milieux de culture déshydratés
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • SLANETZ and BARTLEY MEDIUM
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium azide