Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
Code produit. 15990573
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 555
Amine primaire
Biotine
pHrodo™ Rouge profond
pHrodo™ iFL rouge
Balance d’étiquetage:
1 mg
100 à 250 µg
5 mg
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
1mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fixez facilement les étiquettes Alexa Fluor™, pHrodo™ et Biotin sDIBO Alkyne aux anticorps azido-modifiés à l’aide de la chimie SiteClick™.
Générez des conjugués d’anticorps marqués spécifiques au site avec les alcynes sDIBO SiteClick pour le marquage des anticorps. Nos kits de marquage des anticorpss SiteClick sDIBO sont optimisés pour être utilisés avec les kits de modification par azido SiteClick (S20026, S10900 ou S10901 vendus séparément) et contiennent suffisamment de réactifs pour effectuer une réaction de conjugaison d’une étiquette SiteClick sDIBO Alkyne à l’aide de 100 μg, 1 mg, ou 5 mg d’anticorps IgG modifiés par azido. Les alcynes SiteClick sDIBO pour le marquage des anticorps emploient la chimie Click sans cuivre pour lier de façon covalente un colorant Alexa Fluor marqué par le dibenzocyclooctyne (sDIBO), le colorant pHrodo ou la biotine à un anticorps azido-modifié. L’étiquette, lorsqu’elle est fixée à l’anticorps, est située loin de son domaine de liaison antigène.
Créez vos propres conjugués d’anticorps marqués de manière covalente avec des étiquettes sDIBO Alkyne SiteClick, qui sont conçues pour être utilisées avec des anticorps azido-modifiés. Les kits de marquage d’anticorps SiteClick sDIBO Alkyne comprennent le sDIBO Alkyne et le concentrateur d’anticorps, permettant ainsi une fixation covalente sans cuivre des colorants Alexa Fluor et pHrodo, de la biotine ou des molécules de votre choix. Lorsqu’il est utilisé avec le kit de modification par Azido pour anticorps SiteClick (disponible séparément sous le n° de référence S20026, S10900, S10901), le marquage se produit sur les glycanes N à chaîne lourde, loin de la région de liaison aux antigènes, ce qui permet une excellente reproductibilité entre les réactions de marquage séparées et les espèces et sous-types d’anticorps multiples. Les kits d’alcyne SiteClick sDIBO pour le marquage des anticorps sont optimisés pour les réactions de conjugaison, liant de façon covalente 100 µg, 1 mg ou 5 mg d’anticorps IgG azido-modifiés.
Le kit de modification par Azido pour anticorps SiteClick (n° de référence S20026, S10900, S10901) est recommandé pour l’adhérence d’une fraction d’azide aux chaînes lourdes d’un anticorps IgG non marqué. D’autres anticorps modifiés contenant des fractions d’azide sont également adaptés.
Lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec le kit de modification d’anticorps par Azido SiteClick, les kits d’alcyne SiteClick sDIBO pour le marquage d’anticorps vous donnent la possibilité d’essayer différentes étiquettes fluorescentes pour votre anticorps, fixant d’autres molécules via la streptavidine ou fixant votre propre molécule via des fractions réactives aux amines, selon votre dosage. Nos alcynes sDIBO sont des versions améliorées de nos cyclooctynes DIBO, produisant des conjugués qui sont moins soyeux et qui émettent un fond de signal inférieur dans les échantillons biologiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Click-iT™ Alexa Fluor™ 555 Alkyne sDIBO pour le marquage des anticorps
Format Kit
À utiliser avec (application) Marquage d’anticorps
Quantité 1 kit
Contenus des kits Contient 1 flacon d’alcyne sDIBO SiteClick Alexa Fluor 555 pour le marquage des anticorps dans un DMSO de 25 µl et un concentrateur d’anticorps
Type de filtre RFP
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Azide
Faisceaux laser du cytomètre en flux Bleu, vert, jaune
Méthode d’étiquetage Chimie clic
Balance d’étiquetage 100 à 250 µg
Conditions d’expédition Glace humide
Groupement de réactifs sDIBO Alkyne
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 555
Couleur Orange
Gamme de produits Alexa Fluor™, SiteClick™
Cible d’étiquetage Anticorps modifiés par l’azido
Excitation / émission 555/565
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.